4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC5081-1G PC5081-250MG PC5081-5G PC5081-10G PC5081-25G
APOSPC5081-1GEA 108 EUR
APOSPC5081-1G APOSPC5081-250MG APOSPC5081-5G APOSPC5081-10G APOSPC5081-25G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235075
Núm. CAS: 481681-02-1