2-Bromo-3-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5082-5G PC5082-1G PC5082-25G
APOSPC5082-5GEA 24.8 EUR
APOSPC5082-5G APOSPC5082-1G APOSPC5082-25G
2-Bromo-3-fluoroanilina 98%
2-Bromo-3-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369915
Núm. CAS: 111721-75-6