1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-fluoro-3-nitrobenceno, 2-Bromo-3-fluoronitrobenceno
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 31.9 EUR
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenceno
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782080
Núm. CAS: 59255-94-6