2-Fluoro-6-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5084-1G PC5084-5G
APOSPC5084-1GEA 27.7 EUR
APOSPC5084-1G APOSPC5084-5G
2-Fluoro-6-nitroanisole
2-Fluoro-6-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656241
Núm. CAS: 484-94-6