3-Fluoro-o-anísidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-2-metoxianilina, 3-Fluoro-2-anísidina
PC5085-1G PC5085-25G PC5085-5G
APOSPC5085-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5085-1G APOSPC5085-25G APOSPC5085-5G
3-Fluoro-o-anísidina 97%
3-Fluoro-o-anísidina
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C/10mmHg
Densidad: 1.172 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007759
Núm. CAS: 437-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III