2-Amino-6-fluorophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-2-aminophenol
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 79.9 EUR
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Pto. de fusión: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08532465
Núm. CAS: 53981-25-2