2-Fluorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5088-100G PC5088-250G PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5088-100G APOSPC5088-250G APOSPC5088-25G
2-Fluorobenzoato de metilo 98%
2-Fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C/35mmHg
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017913
Núm. CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0