4-Fluorobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 24.8 EUR
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
4-Fluorobenzoato de metilo 97%
4-Fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C/20mmHg
Densidad: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017959
Núm. CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7