Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-6-hydroxybenzoate
PC5092-1G PC5092-10G PC5092-5G
APOSPC5092-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5092-1G APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Methyl-6-fluorosalicylate
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170,1378 g/mol
Pto. Ebullición: 58…60 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153207
Núm. CAS: 72373-81-0