Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5097-100G PC5097-25G PC5097-250G
APOSPC5097-100GEA 106 EUR
APOSPC5097-100G APOSPC5097-25G APOSPC5097-250G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formula: C₃H₃F₃O₄S
MW: 192,11 g/mol
Pto. Ebullición: 117…118 °C
Densidad: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144316
Núm. CAS: 680-15-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II