2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC510014-1G PC510014-250MG PC510014-5G
APOSPC510014-1GEA 237 EUR
APOSPC510014-1G APOSPC510014-250MG APOSPC510014-5G
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₂FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954886
Núm. CAS: 959237-64-0