3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G
PC51005-5G
PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA
49.3
EUR
APOSPC51005-25G
APOSPC51005-5G
APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula:
C₇H₃Br₂F₃ MW: 303,90 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00526219 Núm. CAS: 401-84-3 |