4-Fluoro-3-metoxibencil bromuro 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC51006-1G
APOSPC51006-1GEA 36.4 EUR
APOSPC51006-1G
4-Fluoro-3-metoxibencil bromuro 95+%
4-Fluoro-3-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₈BrFO
MW: 219,0509 g/mol
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972878
Núm. CAS: 141080-73-1
UN: 1759
ADR: 8,III