6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC510062-1G PC510062-5G
APOSPC510062-1GEA 591 EUR
APOSPC510062-1G APOSPC510062-5G
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₂H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115470
Núm. CAS: 898404-56-3