5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC510073-1G PC510073-5G
APOSPC510073-1GEA 169 EUR
APOSPC510073-1G APOSPC510073-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₂H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093924
Núm. CAS: 381684-96-4