6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC510094-1G PC510094-5G
APOSPC510094-1GEA 499 EUR
APOSPC510094-1G APOSPC510094-5G
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO
MW: 251,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410028
Núm. CAS: 638214-10-5