2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC5101-25G PC5101-5G PC5101-100G
APOSPC5101-25GEA 72.5 EUR
APOSPC5101-25G APOSPC5101-5G APOSPC5101-100G
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319993
Núm. CAS: 845823-12-3