2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510103-1G PC510103-5G
APOSPC510103-1GEA 256 EUR
APOSPC510103-1G APOSPC510103-5G
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₁FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12072102
Núm. CAS: 114312-47-9