Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
PC510106-5G
APOSPC510106-5GEA
55.1
EUR
APOSPC510106-5G
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Formula:
C₉H₈BrFO₂ MW: 247,063 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20483545 Núm. CAS: 193290-19-6 |