6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51011-1G PC51011-250MG PC51011-500MG PC51011-5G PC51011-10G
APOSPC51011-1GEA 125 EUR
APOSPC51011-1G APOSPC51011-250MG APOSPC51011-500MG APOSPC51011-5G APOSPC51011-10G
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18089816
Núm. CAS: 1286734-85-7