3,4-Difluorobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 3,4-difluorobenzoate
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 49.3 EUR
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
3,4-Difluorobenzoato de metilo 97%
3,4-Difluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 87…89 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 23…27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276597
Núm. CAS: 369-25-5