3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC51032-1G
PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA
386
EUR
APOSPC51032-1G
APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Formula:
C₇H₆FN₃ Pto. de fusión: 165…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426699 Núm. CAS: 61272-72-8 |