4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC51040-1G
APOSPC51040-1GEA 353 EUR
APOSPC51040-1G
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272334
Núm. CAS: 18529-09-4