4,4-Difluorocyclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51054-1G PC51054-5G
APOSPC51054-1GEA 0 EUR
APOSPC51054-1G APOSPC51054-5G
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
4,4-Difluorocyclohexanol
Formula: C₆H₁₀F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000566
Núm. CAS: 22419-35-8
UN: 1987
ADR: 3,III