2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51074-10G PC51074-5G PC51074-1G
APOSPC51074-10GEA 306 EUR
APOSPC51074-10G APOSPC51074-5G APOSPC51074-1G
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
2,6-Difluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06660182
Núm. CAS: 144851-63-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III