4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 58.2 EUR
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214,0300 g/mol
Pto. de fusión: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756199
Núm. CAS: 499983-13-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III