(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl alcohol
PC51079-1G PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA 325 EUR
APOSPC51079-1G APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Pto. de fusión: 52…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110169
Núm. CAS: 1643-60-3