(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC51084-1G
PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA
72.5
EUR
APOSPC51084-1G
APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula:
C₆H₅ClFNO Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11045047 Núm. CAS: 946127-54-4 |