2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51085-1G PC51085-250MG PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA 53.8 EUR
APOSPC51085-1G APOSPC51085-250MG APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Pto. Ebullición: 82 °C/9mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972388
Núm. CAS: 329794-28-7