2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
PC51086-1G PC51086-250MG PC51086-100G PC51086-250G
APOSPC51086-1GEA 0 EUR
APOSPC51086-1G APOSPC51086-250MG APOSPC51086-100G APOSPC51086-250G
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384831
Núm. CAS: 1262413-59-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III