5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC5109-1G PC5109-5G
APOSPC5109-1GEA 48 EUR
APOSPC5109-1G APOSPC5109-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235094
Núm. CAS: 874219-60-0