4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51093-25G PC51093-5G PC51093-1G
APOSPC51093-25GEA 447 EUR
APOSPC51093-25G APOSPC51093-5G APOSPC51093-1G
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formula: C₁₀H₇F₃O
Pto. Ebullición: 67…72 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >108,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772121
Núm. CAS: 68755-42-0