2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂IO₂
MW: 284 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226506
Núm. CAS: 161531-51-7