Heptafluorobutirato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5110-50G PC5110-5G
APOSPC5110-50GEA 154 EUR
APOSPC5110-50G APOSPC5110-5G
Heptafluorobutirato de metilo 98%
Heptafluorobutirato de metilo
Formula: C₅H₃F₇O₂
Pto. Ebullición: 80…81 °C
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000433
Núm. CAS: 356-24-1
EINECS: 206-600-0