2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-5-methylnicotinaldehyde, 2-Fluoro-5-formyl-3-methylpyridine
PC51112-1G PC51112-5G
APOSPC51112-1GEA 92.8 EUR
APOSPC51112-1G APOSPC51112-5G
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659485
Núm. CAS: 884495-04-9