3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5112-1G
PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA
27.7
EUR
APOSPC5112-1G
APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₇FO₃ Pto. de fusión: 130…133 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08235092 Núm. CAS: 176548-72-4 |