3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl heptafluoropropylketone
PC5113-1G PC5113-5G
APOSPC5113-1GEA 27.7 EUR
APOSPC5113-1G APOSPC5113-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanona 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanona
Formula: C₅H₃F₇O
MW: 212.07 g/mol
Pto. Ebullición: 63…64 °C
Pto. de inflamación: 21–23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042079
Núm. CAS: 355-17-9
UN: 1224
ADR: 3 II