2,3-Dicloro-6-fluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 386 EUR
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dicloro-6-fluorobenzaldehído 97%
2,3-Dicloro-6-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115870
Núm. CAS: 95399-95-4