Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
PC5114D-100G PC5114D-25G PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA 87 EUR
APOSPC5114D-100G APOSPC5114D-25G APOSPC5114D-5G
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,1700 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221457
Núm. CAS: 175278-29-2