α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 163 EUR
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno 97%
α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. Ebullición: 86 °C/10mmHg
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042322
Núm. CAS: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III