1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51157-25G PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA 256 EUR
APOSPC51157-25G APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Formula: C₅H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419795
Núm. CAS: 70086-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III