4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-((2,2,2-Trifluoroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5116-1G PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA 190 EUR
APOSPC5116-1G APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₉BF₃NO₃
MW: 246,9800 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235087
Núm. CAS: 874459-90-2