3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Pto. de fusión: 225…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664228
Núm. CAS: 352535-97-8