Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5118-5G PC5118-25G
APOSPC5118-5GEA 161 EUR
APOSPC5118-5G APOSPC5118-25G
Methyl nonafluorobutyl ketone 98%
Methyl nonafluorobutyl ketone
Formula: C₆H₃F₉O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153209
Núm. CAS: 678-18-2
UN: 1993
ADR: 3,III