2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC51187-1G PC51187-5G PC51187-10G PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA 81.2 EUR
APOSPC51187-1G APOSPC51187-5G APOSPC51187-10G APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formula: C₇H₂BrF₅
MW: 260,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18379808
Núm. CAS: 1263377-74-7