3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51188-1G PC51188-5G
APOSPC51188-1GEA 429 EUR
APOSPC51188-1G APOSPC51188-5G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₇F₅OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652407
Núm. CAS: 159896-31-8