2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51197-1G PC51197-5G PC51197-25G
APOSPC51197-1GEA 114 EUR
APOSPC51197-1G APOSPC51197-5G APOSPC51197-25G
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100537
Núm. CAS: 1099597-97-3