Pentafluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5120-100G PC5120-25G PC5120-5G PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA 782 EUR
APOSPC5120-100G APOSPC5120-25G APOSPC5120-5G APOSPC5120-250G
Pentafluorotolueno 99%
Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
Pto. Ebullición: 116…118 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,439 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000298
Núm. CAS: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3,III