4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC51201-100MG
PC51201-1G
PC51201-500MG
PC51201-250MG
APOSPC51201-100MGEA
32.1
EUR
APOSPC51201-100MG
APOSPC51201-1G
APOSPC51201-500MG
APOSPC51201-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₄BrF₂N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18257229 Núm. CAS: 1211580-54-9 |