2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51221-1G PC51221-250MG PC51221-5G
APOSPC51221-1GEA 77 EUR
APOSPC51221-1G APOSPC51221-250MG APOSPC51221-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenceno 95%
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09056796
Núm. CAS: 851368-08-6